Få mere at vide
Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11893082 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11893082 6 g Pakke med 750
11832692 3 g Pakke med 750
11803092 1 oz. Pakke med 200
11833092 8 oz. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11893082 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0719306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1166.25 DKK / Pakke med 750
    Spare 408.75 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Beskyt materialer mod korrosion med disse tørremiddelposer. Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer reducerer fugtigheden til et dugpunkt °på 100 F på 10 timer og er støvtætte. Materialer pakket med disse poser er beskyttet mod korrosion i mange måneder.
Nonwoven crepe poser fyldt med Drierite (altfrit calciumsulfat) tør luften fuldstændigt i en pakke eller beholder under forsendelse eller opbevaring.
  • Robust og holdt sammen af varmeforseglinger
  • Yde godt i høje temperaturer
  • Vil ikke frigive absorberet fugt ved mindre end 350 °F
Tekniske data
Materiale Calciumsulfat
Mængde 6 g
Egnethed Disse poser er støvtætte og beskytter i mange måneder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Drierite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride