Få mere at vide
Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11803092 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11803092 1 oz. Pakke med 200
11832692 3 g Pakke med 750
11893082 6 g Pakke med 750
11833092 8 oz. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11803092 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0719308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 DKK
    762.69 DKK / Pakke med 200
    Spare 872.31 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Beskyt materialer mod korrosion med disse tørremiddelposer. Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer reducerer fugtigheden til et dugpunkt °på 100 F på 10 timer og er støvtætte. Materialer pakket med disse poser er beskyttet mod korrosion i mange måneder.
Nonwoven crepe poser fyldt med Drierite (altfrit calciumsulfat) tør luften fuldstændigt i en pakke eller beholder under forsendelse eller opbevaring.
  • Robust og holdt sammen af varmeforseglinger
  • Yde godt i høje temperaturer
  • Vil ikke frigive absorberet fugt ved mindre end 350 °F
Tekniske data
Materiale Calciumsulfat
Mængde 1 oz.
Egnethed Disse poser er støvtætte og beskytter i mange måneder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BAG DRIERITE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate, cobalt chloride