Få mere at vide
Hammond™ Tørremiddel, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11795609 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Mængde:
1 lb.
5 lb.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale Mængde Pakningsstørrelse
11795609 Indicating Drierite Desiccant 1 lb. Pakke med 12
11785589 Indicating Drierite Desiccant 5 lb. Pakke med 4
11705599 Non-Indicating Drierite Desiccant 1 lb. Pakke med 12
11725599 Non-Indicating Drierite Desiccant 5 lb. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11795609 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0719305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 DKK
    2998.28 DKK / Pakke med 12
    Spare 271.72 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vælg indikerende eller ikke-indikerende tørremiddel, —der angiver, at tørremiddel starter blåt og bliver derefter lyserødt, når regenerering eller fornyelse er nødvendig. Brug Hammond™ ; Drierite™ Tørremiddel (vandfrit calciumsulfat) i ekssikkatorer, tørresøjler eller tørrerør.
  • Angiver, at tørremidlets tørrekapacitet er 10 til 14 % af dets vægt for vand og gasser
  • Ikke-indikerende tørrekapacitet for tørremiddel er 6 % af dets vægt for vand og gasser
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indicating Drierite Desiccant
Materiale Calciumsulfat
Mængde 1 lb.
Egnethed Bruges i tørreapparater, tørrekolonner eller tørrerør
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Drierite, Indicating
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i