Få mere at vide
Hammond™ Tørremiddel, Cole-Parmer™
Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
1 lb.
5 lb.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Beskrivelse
- Angiver, at tørremidlets tørrekapacitet er 10 til 14 % af dets vægt for vand og gasser
- Ikke-indikerende tørrekapacitet for tørremiddel er 6 % af dets vægt for vand og gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Non-Indicating Drierite Desiccant |
| Materiale | Calcium Sulfate |
| Mængde | 5 lb. |
| Egnethed | Used in Desiccators, Drying Columns, or Drying Tubes |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Drierite
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: cobalt dichloride