Få mere at vide
Hammond™ Tørremiddel, Cole-Parmer™
Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
1 lb.
5 lb.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Beskrivelse
- Angiver, at tørremidlets tørrekapacitet er 10 til 14 % af dets vægt for vand og gasser
- Ikke-indikerende tørrekapacitet for tørremiddel er 6 % af dets vægt for vand og gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Non-Indicating Drierite Desiccant |
| Materiale | Calcium Sulfate |
| Mængde | 1 lb. |
| Egnethed | Used in Desiccators, Drying Columns, or Drying Tubes |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- drierite
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: crystaline silica