Få mere at vide
Hamilton™ Gevindstempel 1700- og 1000-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 10611794
Volumen (metrisk):
25μ L
100μ l
500 μl
1 ml
Inkluderer:
Gevindstempel
Ærme
Model-:
1001
1702
1710
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10611794
Brand: Hamilton™ 81341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til applikationer, der kræver ekstremt præcise stempelbevægelser eller minutiøs væskemanipulation
Luer-spids (LT) sprøjteafslutninger gør det nemt at tilslutte Kel-F™ nav nåle; Kel-F nav PTFE rør; og 1/4 tommer. OD x 1/8 in. Indre dia. Tygon™ eller gummislanger. Dispenser fra 0,33 til μ13,23 L pr. stempelomdrejning afhængigt af
Sprøjteafslutninger med gevind
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • Nålespidsstile (Køb Kel-F Hub-nåle separat)
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 31-10
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 31-10
    • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 31-10. Specielle punktstile såsom 30° , 45° , eller enhver anden vinkel er tilgængelige efter anmodning.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
    • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26& 22
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
    Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
    Til brug med (applikation) Designet til applikationer, der kræver ekstremt præcis stempelbevægelse eller minutiøs væskemanipulation, tillader nem tilslutning af Kel-F nav nåle, Kel-F nav PTFE-slange og 0,25 OD x 0,12 tommer. Indre dia. Tygon™ eller gummislanger
    Inkluderer Gevindstempel
    Produkttype Gastæt sprøjte
    Maks. Tryk 200 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Model- 1001
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 1 ml
    Tilslutningstype Luer