Få mere at vide
Hamilton™ Gevindstempel 1700- og 1000-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 10405202
Volumen (metrisk):
25μ L
100μ l
500 μl
1 ml
Inkluderer:
Gevindstempel
Ærme
Model-:
1001
1702
1710
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10405202
Brand: Hamilton™ 81041
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til applikationer, der kræver ekstremt præcise stempelbevægelser eller minutiøs væskemanipulation
Luer-spids (LT) sprøjteafslutninger gør det nemt at tilslutte Kel-F™ nav nåle; Kel-F nav PTFE rør; og 1/4 tommer. OD x 1/8 in. Indre dia. Tygon™ eller gummislanger. Dispenser fra 0,33 til μ13,23 L pr. stempelomdrejning afhængigt af
Sprøjteafslutninger med gevind
  • Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
  • Nålespidsstile (Køb Kel-F Hub-nåle separat)
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 31-10
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 31-10
    • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 31-10. Specielle punktstile såsom 30° , 45° , eller enhver anden vinkel er tilgængelige efter anmodning.
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
    • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26& 22
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
    Til brug med (applikation) Designet til applikationer, der kræver ekstremt præcis stempelbevægelse eller minutiøs væskemanipulation, tillader nem tilslutning af Kel-F nav nåle, Kel-F nav PTFE-slange og 0,25 OD x 0,12 tommer. Indre dia. Tygon™ eller gummislanger
    Inkluderer Ærme
    Produkttype Gastæt sprøjte
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Model- 1710
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 100μ l
    Tilslutningstype Luer