Få mere at vide
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter
Designet til at fungere med 700/7000-serien MICROLITER-sprøjter og 1700-serien GASTIGHT-sprøjter
478.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10130221
|
Hamilton™
14806 |
Microliter, Gastight og 700 og 1700 serie sprøjter |
478.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10606473
|
Hamilton™
14906 |
Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter |
478.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Designet til at fungere med 700/7000-serien MICROLITER-sprøjter og 1700-serien GASTIGHT-sprøjter
Sprøjtestyrene er designet til at forhindre stemplets bøjning, og det justerbare stop forhindrer stempletskader.
Tekniske data
Sprøjteguide |