Få mere at vide
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter
Artikelnummer. 10606473
Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter, Hver
Til brug med (udstyr):
Microliter, Gastight og 700 og 1700 serie sprøjter
Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10606473
Brand: Hamilton™ 14906
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at fungere med 700/7000-serien MICROLITER-sprøjter og 1700-serien GASTIGHT-sprøjter
Sprøjtestyrene er designet til at forhindre stemplets bøjning, og det justerbare stop forhindrer stempletskader.
Specifikationer
Produkttype Sprøjteguide
Til brug med (udstyr) Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.