Få mere at vide
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter
Til brug med (udstyr):
Microliter, Gastight og 700 og 1700 serie sprøjter
Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
Designet til at fungere med 700/7000-serien MICROLITER-sprøjter og 1700-serien GASTIGHT-sprøjter
Sprøjtestyrene er designet til at forhindre stemplets bøjning, og det justerbare stop forhindrer stempletskader.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Sprøjteguide |
| Til brug med (udstyr) | Mikroliter, Gastight, 7000-serien og 25 til 500 μL sprøjter |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering