Få mere at vide
Hamilton™ Sprøjtevejledning til Microliter™ og Gaslight™ Sprøjter
Beskrivelse
Designet til at fungere med 700/7000-serien MICROLITER-sprøjter og 1700-serien GASTIGHT-sprøjter
Sprøjtestyrene er designet til at forhindre stemplets bøjning, og det justerbare stop forhindrer stempletskader.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sprøjteguide |
| Til brug med (udstyr) | Microliter, Gastight og 700 og 1700 serie sprøjter |