Få mere at vide
Hamilton™ Beskyttelsessøjleholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 10025360
Skift visning
Porestørrelse:
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
10025360 2μ m Hver
1 options
Artikelnummer. 10025360 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 32908
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Rustfrit stål og PEEK vagtsøjler hjælper med at beskytte din investering
  • Beskytter analytiske HPLC-kolonner
  • Fjerner partikelformige kontaminanter og stærkt adsorptive forbindelser fra prøver, forlænger den analytiske kolonnes levetid
  • Modul- og patronudskiftning er let og værktøjsfri
  • Fås i rustfrit stål og PEEK materialer, optimeret til at reducere dødvolumen og forhindre ekstra søjlebåndsudvidelse
  • Holdere kan genbruges på ubestemt tid
  • Beskyttelsessøjler til HPLC-søjler i rustfrit stål: Anbefales til brug med stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumchlorid
  • Vagtsøjler for PEEK HPLC-kolonner: Anbefalet til brug med stort set alle opløsningsmidler undtagen koncentreret salpetersyre, svovlsyre, tetrahydrofuran eller dimethylsulfoxid
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 2.3 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Partikelstørrelse 12 til μ20 m polymerpakning, μ10 m til silicapakning
Porestørrelse 2μ m
Til brug med (udstyr) Stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumchlorid
Produkttype Holder-forsamlingen