Få mere at vide
Hamilton™ Små hub aftagelige nåle (2,5 - 100 μl sprøjter)
Artikelnummer. p-4121868
Nålemåler:
22 G
22s G
26 G
26'ere G
27 G
28 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet
Stump
Diameter (engelsk) Indre:
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,0051 tommer.
0,0059 tommer.
0,0063 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,016 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,008 tommer.
0,0094 tommer.
0,01 tommer.
0,012 tommer.
0,014 tommer.
0,016 tommer.
0,018 tommer.
0,019 tommer.
0,028 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10291733
Brand: Hamilton™ 778407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100 L μog mindre.
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Brugerdefinerede målere, længder og punkttyper er tilgængelige
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål (nav)
Nålemåler 26'ere G
Diameter (engelsk) Indre 0,0051 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,018 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.13 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Til brug med (applikation) Minimerer risikoen for tilstopning af nålen
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningssprøjtenål
Nålespids stil Kegle