Få mere at vide
Hamilton™ Små hub aftagelige nåle (2,5 - 100 μl sprøjter)
Artikelnummer. 11520142
Skift visning
Nålemåler:
22 G
22s G
26 G
26'ere G
27 G
28 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålespids stil:
Kegle
Skarp, skrå, buet
Stump
Diameter (engelsk) Indre:
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,0051 tommer.
0,0059 tommer.
0,0063 tommer.
0,007 tommer.
0,01 tommer.
0,016 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
0,008 tommer.
0,0094 tommer.
0,01 tommer.
0,012 tommer.
0,014 tommer.
0,016 tommer.
0,018 tommer.
0,019 tommer.
0,028 tommer.
Unit Size:
Pakke med 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nålemåler Nålespids stil Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Unit Size
11520142 33 G Stump 0,004 tommer. 0,008 tommer. Pakke med 6
10291733 26'ere G Kegle 0,0051 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10708494 26 G Kegle 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10284302 22 G Kegle 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10622804 22 G Skarp, skrå, buet 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10274702 22s G Kegle 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10323811 22s G Skarp, skrå, buet 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
11557704 22s G Stump 0,0059 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10152642 22 G Stump 0,016 tommer. 0,028 tommer. Pakke med 6
10225142 26'ere G Stump 0,0051 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10788731 26'ere G Skarp, skrå, buet 0,0051 tommer. 0,019 tommer. Pakke med 6
11547704 26 G Stump 0,01 tommer. 0,01 tommer. Pakke med 6
11503234 26 G Skarp, skrå, buet 0,01 tommer. 0,018 tommer. Pakke med 6
10616264 30 g Stump 0,0063 tommer. 0,012 tommer. Pakke med 6
11510142 32 G Stump 0,004 tommer. 0,0094 tommer. Pakke med 6
10183352 31 G Stump 0,005 tommer. 0,01 tommer. Pakke med 6
11500142 28 G Stump 0,007 tommer. 0,014 tommer. Pakke med 6
10281293 27 G Stump 0,0051 tommer. 0,016 tommer. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11520142 Supplier Hamilton™ Supplier No. 776206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1407.62 DKK / Pakke med 6
    Spare 112.38 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100 L μog mindre.
  • Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
  • Brugerdefinerede målere, længder og punkttyper er tilgængelige
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål (nav)
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0,004 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,008 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.11 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.21 mm
Til brug med (applikation) Minimerer risikoen for tilstopning af nålen
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Erstatningssprøjtenål
Nålespids stil Stump