Få mere at vide
Hamilton™ Små hub aftagelige nåle (2,5 - 100 μl sprøjter)
Beskrivelse
- Standard nålængde er 51 mm (2 tommer)
- Brugerdefinerede målere, længder og punkttyper er tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål (nav) |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,0051 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,019 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.13 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningssprøjtenål |
| Vis mere |