Få mere at vide
Hamilton™ Hamilton™ RCX™ RCX-10 Ion Exchange HPLC kolonne, 7μ m, 4,6 mm x 250 mm
Beskrivelse
Polymer anionbytterpakning til isokratisk eller gradientadskillelse af kulhydrater
- pH stabil fra 1 til 13
- Isokratisk adskillelse af mono- og disaccharider
- Gradientseparation af oligomerer op til DP8
- Kompatibel med PAD, ledningsevne og RI detektorer
Produktegenskaber
- En partikelstørrelse: 7 μm
- To søjle indvendige diametre: 4,1 og 4,6 mm
- To søjle materialer: 316 rustfrit stål og PEEK
- Beskyttelsessøjler i rustfrit stål og PEEK
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | Isokratisk eller gradientseparation af kulhydrater |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| pH | 1 til 13 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Temperatur | 5 °C til 60 °C |
| Vis mere |