Få mere at vide
Hamilton™ PTFE-slange tilpasset Femaile Luer Lock
Artikelnummer. p-315952
Nålemåler:
15 G
18 G
19 G
20 g
22 G
24 G
28 G
30 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11573084
Brand: Hamilton™ 90615
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
  • Fremstillet af PTFE
  • En hun-luer-fitting på enden
  • Slangen er 12 tommer lang
Tekniske data
Type Slangesamling
Længde (engelsk) 12 tommer
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 30.48 cm
Til brug med (applikation) Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
Nålemåler 15 G