Få mere at vide
Hamilton™ PTFE-slange tilpasset Femaile Luer Lock
Artikelnummer. 11563094
Nålemåler:
15 G
18 G
19 G
20 g
22 G
24 G
28 G
30 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11563094
Brand: Hamilton™ 90628
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
  • Fremstillet af PTFE
  • En hun-luer-fitting på enden
  • Slangen er 12 tommer lang
Tekniske data
Type Slangesamling
Længde (engelsk) 12 tommer
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 30.48 cm
Til brug med (applikation) Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
Nålemåler 28 G