Få mere at vide
Hamilton™ PTFE-slange tilpasset Femaile Luer Lock
Artikelnummer. 11543094
Skift visning
Nålemåler:
15 G
18 G
19 G
20 g
22 G
24 G
28 G
30 g
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
11543094 24 G Hver
11573084 15 G Hver
11503094 18 G Hver
10642503 19 G Hver
10770145 20 g Hver
11533094 22 G Hver
11563094 28 G Hver
10332932 30 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11543094 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 90624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00 DKK
    378.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.32 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
  • Fremstillet af PTFE
  • En hun-luer-fitting på enden
  • Slangen er 12 tommer lang
Tekniske data
Type Slangesamling
Længde (engelsk) 12 tommer
Materiale PTFE
Længde (metrisk) 30.48 cm
Til brug med (applikation) Tilslut til en sprøjte eller en anden komponent
Nålemåler 24 G