Få mere at vide
Hamilton™ PRP™ -X100 Guard Cartridge Kit
Beskrivelse
- Beskyttelsessøjler fjerner partikelformige kontaminanter og stærkt adsorptive forbindelser fra prøver
- Modul- og patronudskiftning er let og værktøjsfri
- Holdere fås i rustfrit stål og PEEK materialer, begge design optimeret til at reducere dødvolumen og forhindre ekstra søjlebåndsudvidelse
- Holdere til patronerne kan genbruges på ubestemt tid
Sættet indeholder 1 holder og 2 patroner
Anbefales til brug med stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumklorid.
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi |
| Kolonnekapacitet | 80μ L |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumchlorid |