Få mere at vide
Hamilton™ PRP™ -X100 Guard Cartridge Kit
Artikelnummer. 10073204
Skift visning
Materiale:
PEEK
Rustfrit stål
Kolonnekapacitet:
57μ L
80μ L
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Kolonnekapacitet Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10073204 PEEK 57μ L 8 mm Hver
10220773 Rustfrit stål 80μ L 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073204 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79383
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfrit stål og PEEK vagtsøjler hjælper med at beskytte din investering
  • Beskyttelsessøjler fjerner partikelformige kontaminanter og stærkt adsorptive forbindelser fra prøver
  • Modul- og patronudskiftning er let og værktøjsfri
  • Holdere fås i rustfrit stål og PEEK materialer, begge design optimeret til at reducere dødvolumen og forhindre ekstra søjlebåndsudvidelse
  • Holdere til patronerne kan genbruges på ubestemt tid
Sættet indeholder 1 holder og 2 patroner
Anbefales til brug med stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumklorid.
Tekniske data
Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Maks. Tryk 5000 psi
Kolonnekapacitet 57μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale PEEK
Til brug med (applikation) Stort set alle opløsningsmidler undtagen høje koncentrationer af natriumchlorid