Få mere at vide
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC-søjler: Rustfrit stål
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelstørrelse:
10 μm
12 til 20μ m
5 μm
Flowhastighed:
1 ml/min
2 ml/min
2,5 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Nem ionbestemmelse
- PRP-X100 ionkromatografisøjler er den nemme måde at adskille uorganiske ioner på. Disse søjler kan bruges med enhver eksisterende HPLC eller ionkromatografi til nemt at bestemme anioner i næsten enhver prøvematrix inklusive luft, vand og jord.
- Ionkromatografi reducerer i høj grad prøveforbehandling og forbedrer resultaternes nøjagtighed og præcision ved brug af vådkemiske eller kolorimetriske metoder
- Bruges til at adskille ioner i koncentrationer fra 1 ppm til 1.000 ppm uden undertrykkelse eller komplicerede prækoncentreringsteknikker
- Meget inert polymerunderstøtning modstår kemisk angreb fra organiske opløsningsmidler og vandige buffere (0-100 % vandige eller organiske; pH 1 til 13), hvilket effektivt forlænger kolonnens levetid. Hvis kolonneydelsen skulle forringes (spidsudvidelse og tab af symmetri), vil regenereringsprotokollen normalt returnere kromatografi til sin oprindelige tilstand.
- Adskil nemt vanskelige anioner såsom cyanid, borat og silikat ved høj pH (11,5). Den polymere pakning er stabil fra pH 1 til 13, så en enkelt kolonne kan bruges til analyse af både almindelige og vanskelige anioner.
- Konduktivitetsdetektion fungerer ved at måle den øgede konduktans af de eluerende prøveioner i forhold til baggrundskonduktansen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.1 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | Analyse af fluorid, karbonat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat, sulfat og andre ioner |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 til 13 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Temperatur | 5 °C til 60 °C |
| Vis mere |