Få mere at vide
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC-søjler: Rustfrit stål
Artikelnummer. 10451221
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.1 mm
Partikelstørrelse:
10 μm
12 til 20μ m
5 μm
Flowhastighed:
1 ml/min
2 ml/min
2,5 ml/min
4 ml/min
8 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse Flowhastighed unitSize
10451221 150 mm 4.1 mm 10 μm 2,5 ml/min Hver
10722382 100 mm 4.1 mm 10 μm 4 ml/min Hver
11563514 150 mm 2.1 mm 10 μm 1 ml/min Hver
10676591 250 mm 4.1 mm 10 μm 2 ml/min Hver
11577904 100 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Hver
10753797 250 mm 2.1 mm 5 μm 1 ml/min Hver
11597904 50 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Hver
12366509 150 mm 4.1 mm 5 μm 1 ml/min Hver
11523534 250 mm 2.1 mm 10 μm 8 ml/min Hver
11528164 250 mm 2.1 mm 12 til 20μ m 8 ml/min Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10451221 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79434
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polymer søjlepakning til adskillelse af uorganiske og organiske anioner fra 10 til 500 ppm
Nem ionbestemmelse
  • PRP-X100 ionkromatografisøjler er den nemme måde at adskille uorganiske ioner på. Disse søjler kan bruges med enhver eksisterende HPLC eller ionkromatografi til nemt at bestemme anioner i næsten enhver prøvematrix inklusive luft, vand og jord.
Bedre end våde kemiske metoder
  • Ionkromatografi reducerer i høj grad prøveforbehandling og forbedrer resultaternes nøjagtighed og præcision ved brug af vådkemiske eller kolorimetriske metoder
Høj følsomhed
  • Bruges til at adskille ioner i koncentrationer fra 1 ppm til 1.000 ppm uden undertrykkelse eller komplicerede prækoncentreringsteknikker
Langt kolonneliv
  • Meget inert polymerunderstøtning modstår kemisk angreb fra organiske opløsningsmidler og vandige buffere (0-100 % vandige eller organiske; pH 1 til 13), hvilket effektivt forlænger kolonnens levetid. Hvis kolonneydelsen skulle forringes (spidsudvidelse og tab af symmetri), vil regenereringsprotokollen normalt returnere kromatografi til sin oprindelige tilstand.
Analyser både svære og almindelige anioner
  • Adskil nemt vanskelige anioner såsom cyanid, borat og silikat ved høj pH (11,5). Den polymere pakning er stabil fra pH 1 til 13, så en enkelt kolonne kan bruges til analyse af både almindelige og vanskelige anioner.
Nem detektion og almindelige eluenter
  • Konduktivitetsdetektion fungerer ved at måle den øgede konduktans af de eluerende prøveioner i forhold til baggrundskonduktansen
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.1 mm
Flowhastighed 2,5 ml/min
Til brug med Analyse af fluorid, karbonat, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat, sulfat og andre ioner
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 10 μm
pH 1 til 13
Porestørrelse 100Å
Temperatur 5 °C til 60 °C
USP type L47
Stationær fase PRP-X100
Emballagemateriale PSDVB/Trimethylammonium
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Kolonne