Få mere at vide
Hamilton™ PRP ™Series Guard Cartridge Replacement Cartridges
Artikelnummer. 11523294
Sorbent:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.0 mm
4 mm
Til brug med (udstyr):
Hypersil™ HPLC-søjle
Organisk syreanalysekolonne
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11523294
Brand: Hamilton™ 79452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningspatroner til PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Rustfrit stål el PEEK udskiftningspatroner.
Tekniske data
pH 1 til 13
Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 25 mm
Maks. Tryk 5000 psi
Diameter (metrisk) Indvendig 2.0 mm
Til brug med (udstyr) Organisk syreanalysekolonne
Stationær fase C18
Materiale 316 rustfrit stål
Sorbent C18