Få mere at vide
Hamilton™ PRP ™Series Guard Cartridge Replacement Cartridges
Sorbent:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.0 mm
4 mm
Til brug med (udstyr):
Hypersil™ HPLC-søjle
Organisk syreanalysekolonne
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Rustfrit stål el PEEK udskiftningspatroner.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 til 13 |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Længde (metrisk) | 25 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.0 mm |
| Til brug med (udstyr) | Hypersil™ HPLC-søjle |
| Materiale | 316 rustfrit stål |
| Sorbent | PRP-1 |