Få mere at vide
Hamilton™ PRP ™Series Guard Cartridge Replacement Cartridges
Artikelnummer. 10665461
Sorbent:
C18
PRP-1
PRP-X100
PRP-X200
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.0 mm
4 mm
Til brug med (udstyr):
Hypersil™ HPLC-søjle
Organisk syreanalysekolonne
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10665461
Brand: Hamilton™ 79449
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningspatroner til PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
Rustfrit stål el PEEK udskiftningspatroner.
Tekniske data
pH 1 til 13
Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 25 mm
Maks. Tryk 5000 psi
Diameter (metrisk) Indvendig 2.0 mm
Til brug med (udstyr) Organisk syreanalysekolonne
Materiale 316 rustfrit stål
Sorbent PRP-X200