Få mere at vide
Hamilton™ PRP™ -C18 Reversed-Phase HPLC-søjler: Rustfrit stål
Beskrivelse
Den stive stationære fase har fremragende mekanisk og termisk stabilitet, oplever ikke krympning eller hævelse og er fuldstændig inert over for de fleste forhold, der almindeligvis forekommer i omvendt fase-kromatografi.
Fordele& Funktioner
- pH stabil fra 1 til 14
- Temperaturstabilitet over 100 °C
- Unik binding af C18 til en polymerbærer
- LC/MS-applikationer, syntetiseret DNA og små molekyler
- Fremragende holdbarhed (stabil til enhver koncentration af vand eller organisk opløsningsmiddel)
- Tilgængelige hardwaredimensioner
- Analytiske og semi-forberedende/præparative beskyttelseskolonner tilgængelige
Hamilton PRP-C18 Column er en holdbar og effektiv søjle til HPLC til generelle formål og er særligt velegnet til specialiserede applikationer i den kliniske, farmaceutiske, miljømæssige, fødevare-, retsmedicinske og biovidenskabelige industri.
Fordele ved PRP-C18 polymere omvendt fase kolonner
Reproducerbarhed
Hamilton PRP-C18 omvendt fase kolonner er ideelle til applikationer, der kræver en høj grad af kolonne-til-kolonne og batch til batch-konsistens (f.eks. kvalitetssikring, kliniske forsøg). På grund af den unikke polymerbinding af C18 til PS-DVB-understøtningen bevarer PRP-C18-søjler deres præstationskarakteristika længere end mange traditionelle C8- eller C18-silicasøjler. Mens mange kolonneproducenter er afhængige af andre kilder til deres rå silica-understøttelse, fremstiller Hamilton sin PRP-C18-understøttelse, hvilket sikrer en ensartet forsyning af PRP-C18-søjler.
Lang levetid (fremragende holdbarhed)
Hamilton PRP-C18 er en ny søjle designet til at give højeffektive omvendt fase-separationer over en forlænget søjlelevetid i næsten enhver mobil fase eller pH. Den stive stationære fase har fremragende mekanisk og termisk stabilitet (> 100 °C), er trykstabil op til 5.000 psi, er stærkt tværbundet for at forhindre krympning eller kvældning (almindelig i andre polymersøjler) og er fuldstændig inert over for de fleste betingelser, der almindeligvis forekommer i omvendt fase-kromatografi. PRP-C18 demonstrerer pH-stabilitet selv efter langvarig udsættelse for koncentreret (1 molær) NaOH og H 2 SO 4 uden målelig forringelse af ydeevnen, hvilket gør genoprettelse til oprindelig ydeevne let opnåelig, hvor det ikke er muligt med traditionelle HPLC-kolonner. PRP-C18 kolonner holder 3 til 4 gange længere end silica-baserede kolonner under de fleste forhold på grund af den kemiske holdbarhed af basisstøtten.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Til brug med | LC/MS-adskillelse |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 til 13 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Temperatur | 5 °C til 85 °C |
| Vis mere |