Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1 omvendt fase HPLC-søjler, 5um partikelstørrelse
Artikelnummer. 11513504
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
4.1 mm
4.6 mm
Materiale:
PEEK
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11513504
Brand: Hamilton™ 79443
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabilt alternativ til C8 eller C18 kolonner
Bred pH-stabilitet
  • Stabilitet fra pH 1 til 13 giver mulighed for analyse af prøver ved høj pH (8-13) uden mulighed for kolonnenedbrydning eller tab af effektivitet. Et udvidet pH-område gør det også muligt at kromatografere prøver, mens de ioniseres.
  • God prøvegendannelse
    • Da PRP-1 udelukkende er lavet af poly(styren-divinylbenzen), er der ingen silanolgrupper, der forårsager prøvetab, således er genvindingen og kvantificeringen af labile og reaktive prøver forbedret.
  • Konsekvent reproducerbarhed
    • PRP-1 omvendt fase kolonner er ideelle til applikationer, der kræver en høj grad af kolonne-til-kolonne og batch-til-batch-konsistens (dvs. kvalitetssikring, kliniske forsøg). I modsætning til C8- eller C18-søjler har PRP-1 ingen stationær fasebelægning.
  • Nem prøveopskalering
    • Kolonner fås færdigpakket og testet i en række forskellige størrelser, varierende fra analytisk til semi-forberedende og præparativ skala. Konsekvent pakningsmateriale tillader lineær metodeopskalering.
  • Lang levetid (fremragende holdbarhed)
    • PRP-1 kolonner er pakket med et poly(styren-divinylbenzen) materiale. Denne støtte er trykstabil op til 5.000 psi og tværbundet for at forhindre krympning eller hævelse (almindeligt i andre polymersøjler). Da understøtningen er helt polymerisk uden silica, der kan forringes, er kolonnelevetiden længere for PRP-1 end silica C4, C8 eller C18 kolonner.
    • Søjle indvendige diametre: 4,1 og 4,6 mm
    • To søjle materialer: 316 rustfrit stål og PEEK
    • Analytiske vagtsøjler
    Tekniske data
    Kolonneformat Analytisk kolonne
    Diameter (metrisk) 4.1 mm
    Filmtykkelse 5μ m
    Til brug med Organiske forbindelser, lægemidler, steroider, nukleinsyrer, vitaminer, herbicider
    Længde (metrisk) 50 mm
    Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
    Mobilfasekompatibilitet pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel
    Partikelstørrelse 5 μm
    pH 1 til 13
    Porestørrelse 100Å
    Temperatur 5 °C til 85 °C
    USP type L21
    Stationær fase PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
    Emballagemateriale PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
    Kolonnetype Omvendt fase
    Fase Omvendt fase
    Materiale Rustfrit stål
    Type Kolonne