Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1 omvendt fase HPLC-søjler, 5um partikelstørrelse
Beskrivelse
Bred pH-stabilitet
- Stabilitet fra pH 1 til 13 giver mulighed for analyse af prøver ved høj pH (8-13) uden mulighed for kolonnenedbrydning eller tab af effektivitet. Et udvidet pH-område gør det også muligt at kromatografere prøver, mens de ioniseres.
- Da PRP-1 udelukkende er lavet af poly(styren-divinylbenzen), er der ingen silanolgrupper, der forårsager prøvetab, således er genvindingen og kvantificeringen af labile og reaktive prøver forbedret.
- PRP-1 omvendt fase kolonner er ideelle til applikationer, der kræver en høj grad af kolonne-til-kolonne og batch-til-batch-konsistens (dvs. kvalitetssikring, kliniske forsøg). I modsætning til C8- eller C18-søjler har PRP-1 ingen stationær fasebelægning.
- Kolonner fås færdigpakket og testet i en række forskellige størrelser, varierende fra analytisk til semi-forberedende og præparativ skala. Konsekvent pakningsmateriale tillader lineær metodeopskalering.
- PRP-1 kolonner er pakket med et poly(styren-divinylbenzen) materiale. Denne støtte er trykstabil op til 5.000 psi og tværbundet for at forhindre krympning eller hævelse (almindeligt i andre polymersøjler). Da understøtningen er helt polymerisk uden silica, der kan forringes, er kolonnelevetiden længere for PRP-1 end silica C4, C8 eller C18 kolonner.
- Søjle indvendige diametre: 4,1 og 4,6 mm
- To søjle materialer: 316 rustfrit stål og PEEK
- Analytiske vagtsøjler
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.1 mm |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Til brug med | Organiske forbindelser, lægemidler, steroider, nukleinsyrer, vitaminer, herbicider |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi (345 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 til 13 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Vis mere |