Få mere at vide
Hamilton™ PRP-1 omvendt fase HPLC-søjler, 10um partikelstørrelse: rustfrit stål
Artikelnummer. 11548104
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.1 mm
10 mm
Partikelstørrelse:
7μ m
10 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11548104 250 mm 10 mm 10 μm Hver
10686401 150 mm 4.1 mm 10 μm Hver
10320851 250 mm 4.1 mm 10 μm Hver
10646783 250 mm 4.1 mm 7μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11548104 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 79496
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabilt alternativ til C8 eller C18 kolonner
Bred pH-stabilitet
  • Stabilitet fra pH 1 til 13 giver mulighed for analyse af prøver ved høj pH (8-13) uden mulighed for kolonnenedbrydning eller tab af effektivitet. Et udvidet pH-område gør det også muligt at kromatografere prøver, mens de ioniseres.
  • God prøvegendannelse
    • Da PRP-1 udelukkende er lavet af poly(styren-divinylbenzen), er der ingen silanolgrupper, der forårsager prøvetab, således er genvindingen og kvantificeringen af labile og reaktive prøver forbedret.
  • Konsekvent reproducerbarhed
    • PRP-1 omvendt fase kolonner er ideelle til applikationer, der kræver en høj grad af kolonne-til-kolonne og batch-til-batch-konsistens (dvs. kvalitetssikring, kliniske forsøg). I modsætning til C8- eller C18-søjler har PRP-1 ingen stationær fasebelægning.
  • Nem prøveopskalering
    • Kolonner fås færdigpakket og testet i en række forskellige størrelser, varierende fra analytisk til semi-forberedende og præparativ skala. Konsekvent pakningsmateriale tillader lineær metodeopskalering.
  • Lang levetid (fremragende holdbarhed)
    • PRP-1 kolonner er pakket med et poly(styren-divinylbenzen) materiale. Denne støtte er trykstabil op til 5.000 psi og tværbundet for at forhindre krympning eller hævelse (almindeligt i andre polymersøjler). Da understøtningen er helt polymerisk uden silica, der kan forringes, er kolonnelevetiden længere for PRP-1 end silica C4, C8 eller C18 kolonner.
    • Partikelstørrelse: 10 μm
    • Søjle indvendige diametre: 4,1, 4,6, 7 og 10 mm
    • Analytiske og semipreparative beskyttelsessøjler
    Tekniske data
    Kolonneformat Analytisk kolonne
    Diameter (metrisk) 10 mm
    Flowhastighed 1 ml/min
    Længde (metrisk) 250 mm
    Maks. Tryk 5000 psi (345 bar)
    Mobilfasekompatibilitet pH 1 til 13, 0 til 100 % vandig, organisk modificeringsmiddel
    Partikelstørrelse 10 μm
    pH 1 til 13
    Porestørrelse 100Å
    Temperatur 5 °C til 85 °C
    USP type L21
    Stationær fase PRP-1
    Emballagemateriale PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
    Kolonnetype Omvendt fase
    Fase Omvendt fase
    Materiale Rustfrit stål
    Type Kolonne