Få mere at vide
Hamilton™ PB600-1 gentagelsesdispenser
Artikelnummer. 10707971
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Microliter og gastætte sprøjter (25 μL til 2,5 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10707971 Microliter og gastætte sprøjter (25 μL til 2,5 ml) Hver
1 options
Artikelnummer. 10707971 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 83700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1310.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 394.75 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Repeterende dispenser til Hamilton Company sprøjter
  • Designet til konsekvent at dispensere en prøve op til 50 gange med et tryk på en knap
  • Dispensere arbejder med Hamilton Company Microliter og Gastætte sprøjter i et volumen μpå 25 L til 2,5 ml
Tekniske data
Type Gentagende dispenser
Til brug med (udstyr) Microliter og gastætte sprøjter (25 μL til 2,5 ml)