Få mere at vide
Hamilton™ Neuros Teknologiadaptersæt til 700/1700-serien Neuros Sprøjter
Artikelnummer. 15142654
Skift visning
Nålemåler:
33 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
15142654 33 G Hver
1 options
Artikelnummer. 15142654 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6546001
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
Sættet inkluderer adapter, to ærmer, 6-pak med 33 gauge nåle
En industri først, den Neuros dispenserer nøjagtigt 50 nL til μ100 L væske gennem en ultrafin nål beskyttet af et specialdesignet ærme. De Neuros minimerer skade på injektionsstedet ved at øge nålens stivhed og levere en mikrovolumen væske til et nøjagtigt sted.
  • Nålestivhed forbedrer indføringsvejens nøjagtighed
  • Minimal vævsskade reducerer injektionsvariabiliteten
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • Fine kanyler skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaksiske holdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Ordreinfo
  • Dette adaptersæt er kun til Hamilton 700- og 1700-seriens sprøjter. Hamilton 7000-serien Neuros Sprøjter leveres udstyret med Neuros teknologi og kræver ikke et adaptersæt.
  • Erstatningsnåle fås i seks pakker (Fisher P/N: 14-815-905, Leverandør P/N: 65461-01)
Tekniske data
Nålemåler 33 G
Inkluderer 1 borosilikatglasadapter, 2 ærmer, 6 pakker 33G nåle
Produkttype Adaptersæt
Til brug med (udstyr) Neuros 700/1700 serien Microliter eller gastætte sprøjter