Få mere at vide
Hamilton™ Neuros Erstatningsnåle til Microliter/Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 13400899
Skift visning
Nålemåler:
33 G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Nålemåler Pakningsstørrelse
13400899 33 G Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 13400899 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6546101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.00 DKK
    1657.49 DKK / Pakke med 6
    Spare 267.51 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Aftagelige nåle kan bruges med udvalgte Hamilton Removable Needle (RN) 700- og 1700-serien Neuros sprøjter
  • Speciel stump nålespids velegnet til neurovidenskabelige applikationer
  • 304 rustfrit stål
  • 33 gauge
  • Blunt spids (Point Style 3)
  • Den eksponerede nålængde kan justeres af brugeren fra 0 til 20 mm
  • Sælges i 6-pak
Neuros erstatningsnåle fungerer med følgende Hamilton 700- og 1700-seriesprøjter:
  • Model 75 RN sprøjte (14-824-651)
  • Model 1701 RN sprøjte (14-824-652)
  • Model 1702 RN sprøjte (14-824-653)
  • Model 1705 RN sprøjte (14-824-654)
  • Model 1710 RN sprøjte (14-824-655)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 33 G
Diameter (engelsk) Indre 0.00015 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.0003 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.004 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.008 mm
Til brug med (applikation) Used for neuroscience applications and select Hamilton removable needle 700 and 1700 series 0.79μL neuros syringes
Produkttype Erstatningsnål
Nålespids stil Aftagelig firkantet/stump