Få mere at vide
Hamilton™ Tungsten rensetråde
Beskrivelse
- Kan føres gennem nålen for at fjerne blokeringer
- Til en række forskellige nålemålere
- Leveres i pakker med 10 stk
Ordreinfo
Ti ledninger pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Wolfram |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.126 mm |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 17.78 cm |
| Produkttype | Rengøringstråd |
| Emballage | 10/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | 22s, 25s og 28 til 30G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt |