Få mere at vide
Hamilton™ Tungsten rensetråde
Til brug med (udstyr):
22, 23G og større nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
22s, 25s og 28 til 30G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
23s nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
24 til 26G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
26s og 31 til 33G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
27G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beschreibung
Wolfram ledninger, bruges bedst sammen med Hamilton Company Nålerensningskoncentrat (14-819-85, 14-819-86).
Bestellinformation
Ti ledninger pr. pakke.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Wolfram |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 17.78 cm |
| Produkttype | Rengøringstråd |
| Til brug med (udstyr) | 27G nåle-, sprøjte- og nålerensningssæt |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur