Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ PerkinElmer AutoSystem og Clarus 500 GC autosampler sprøjter
Artikelnummer. 10518163
Skift visning
Diameter (engelsk) indre nål:
0,0065 tommer.
0,0183 tommer.
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,018 tommer.
0,025 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) indre nål Diameter (engelsk) ydre nål unitSize
10518163 0,0183 tommer. 0,025 tommer. Hver
10733307 0,0065 tommer. 0,018 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10518163 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 88035
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Perkin Elmer Autosystem og Clarus 500 gaskromatografi (GC) autosamplere
  • Microliter sprøjte med et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning. Sprøjten har en cementeret nål (N) terminering. Fås i 5μ L volumen.
  • Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering
  • Afslutning: cementeret nål (N)
Cementeret nål (N) sprøjteterminering
  • Til sprøjter med lav volumen
  • Nåle cementeres i glassprøjtecylinder på et punkt svarende til nul-gradueringsmærket
  • Dødvolumen er begrænset til nålens indre volumen
  • Må ikke autoklaveres
  • Nålemåler bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Oversigt 0,63 gauge
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0183 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.46 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,025 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.343 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.64 mm
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Længde (metrisk) 69.9 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 75 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) PerkinElmer Autosystem og Clarus 500 GC'er
Tilslutningstype Cementeret