Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Maks. Tryk:
1000 psi
2000 psi
500 psi
Model-:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Produkttype:
Gastæt sprøjte
Microliter Sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sprøjter i denne kategori er enten Microliter 800-serien eller Gastight 1700- og 1800-seriens sprøjter.
- Microliter sprøjter har stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glastønder og er designet til væskeprøvetagning
- Gastætte sprøjter har PTFE stempelspidser, der skaber tæt forbindelse mellem sprøjtecylinder og stempel, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøvetagning
- Stump nålespids: 3
- Sprøjteterminering: aftagelig nål (RN)
- Giver nåle mulighed for at sidde ved nul-gradueringsmærket på sprøjten
- Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer
- Giver mulighed for aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og kan bruges, når der er risiko for tilstopning af nålen
- Autoklaverbar ved adskillelse
- Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, FDA |
| Materiale | Rustfrit stål, borosilikatglas, PTFE |
| Nålemåler | 25s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,029 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,007 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.018 cm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.073 cm |
| Vis mere |