Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Waters U6K HPLC injektionsventilsprøjter
Artikelnummer. 10320331
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Maks. Tryk:
1000 psi
2000 psi
500 psi
Model-:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Produkttype:
Gastæt sprøjte
Microliter Sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10320331
Brand: Hamilton™ 84818
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug i Waters U6K HPLC injektionsventiler.
Sprøjter i denne kategori er enten Microliter 800-serien eller Gastight 1700- og 1800-seriens sprøjter.
  • Microliter sprøjter har stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glastønder og er designet til væskeprøvetagning
  • Gastætte sprøjter har PTFE stempelspidser, der skaber tæt forbindelse mellem sprøjtecylinder og stempel, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøvetagning
  • Stump nålespids: 3
  • Sprøjteterminering: aftagelig nål (RN)
Aftagelig nål (RN) sprøjteterminering
  • Giver nåle mulighed for at sidde ved nul-gradueringsmærket på sprøjten
  • Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer
  • Giver mulighed for aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og kan bruges, når der er risiko for tilstopning af nålen
  • Autoklaverbar ved adskillelse
  • Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008, FDA
Materiale Rustfrit stål, borosilikatglas
Nålemåler 25s G
Diameter (engelsk) Indre 0,061 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,007 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.018 cm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.775 cm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.051 cm
Længde (metrisk) 5 cm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Model- 810
Mængde Pakke m. 1 stk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil 3
Til brug med (udstyr) Waters U6 K HPLC injektionsventiler