Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter: Model 75 til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC
Artikelnummer. 10196920
Skift visning
Nålemåler:
23 til 26s G
23'ere G
26'ere G
Model-:
75 N (cementeret nål)
75 RN (aftagelig nål)
Nålepunkt nummer:
2
AS
Mængde:
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Model- Nålepunkt nummer Mængde unitSize
10196920 23 til 26s G 75 N (cementeret nål) AS 6 pakker Pakke med 6
10268910 23 til 26s G 75 RN (aftagelig nål) AS Ea. Hver
11547844 23 til 26s G 75 N (cementeret nål) AS Ea. Hver
10116880 23'ere G 75 RN (aftagelig nål) AS Ea. Hver
10190261 23'ere G 75 N (cementeret nål) AS Ea. Hver
10702392 26'ere G 75 N (cementeret nål) AS Ea. Hver
10321001 26'ere G 75 N (cementeret nål) AS 6 pakker Pakke med 6
10780652 23'ere G 75 N (cementeret nål) AS 6 pakker Pakke med 6
10770034 23'ere G 75 N (cementeret nål) 2 Ea. Hver
10522378 26'ere G 75 N (cementeret nål) 2 Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10196920 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 87994
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at arbejde med Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplere
Microliter sprøjter har et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning.
Sprøjteafslutninger
  • Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
  • Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s eller 26s
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s, 23s-26s
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 23 til 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0133 til 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0,64 til 0,13 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 til 0,0187 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.343 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,72 til 0,47 mm
Længde (engelsk) 1,7''
Længde (engelsk) Nål 1,71 tommer.
Længde (metrisk) 43 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 75 N (cementeret nål)
Nålepunkt nummer AS
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 6 pakker
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
Tilslutningstype Cementeret