Få mere at vide
Hamilton™ Microliter™ og Gastight™ Sprøjter Model 1701N Til Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 ALS GC
Artikelnummer. 10422731
Nålemåler:
23 til 26s G
23'ere G
26'ere G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Model-:
1701 N
1701 RN
Mængde:
6 pakker
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10422731
Brand: Hamilton™ 80087
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at arbejde med Agilent 7673, 7683, 7693 og 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplere
Gastætte sprøjter har en PTFE-stempelspids, der skaber tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning.
Sprøjteafslutninger
  • Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
  • Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 23s, 26s, 23s-26s
  • Tekniske data
    Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
    Nålemåler 23'ere G
    Diameter (engelsk) Indre 0,018 tommer.
    Diameter (engelsk) indre nål 0,0133 tommer.
    Diameter (metrisk) indre nål 0.34 mm
    Diameter (engelsk) ydre nål 0,0238 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.46 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
    Diameter (metrisk) ydre nål 0.64 mm
    Længde (engelsk) 1,7''
    Længde (engelsk) Nål 1,71 tommer.
    Længde (metrisk) 43 mm
    Produkttype Gastæt sprøjte
    Maks. Tryk 1000 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 155 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Model- 1701 RN
    Nålepunkt nummer AS
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 10μ l
    Nålespids stil Kegle
    Til brug med (udstyr) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
    Tilslutningstype Aftagelig