Få mere at vide
Hamilton™ Microliter 700 cementerede autosampler-sprøjter, model 1701 N
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Original håndmonteret Hamilton sprøjte
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 26s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,018 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.013 cm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,018 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.046 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.66 cm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.047 cm |
| Vis mere |