Få mere at vide
Hamilton™ 701N Microliter Sprøjter
Artikelnummer. 10189930
Skift visning
Mængde:
6/pakke
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10189930 Ea. Hver
10140221 6/pakke Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10189930 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 DKK
    268.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.33 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.013 cm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.048 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.66 cm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.047 cm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Autosampler sprøjte
Maks. Tryk 137,9 bar
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 701 N
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Til brug med (udstyr) Agilent 7670, 7671 og 7672 automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
Tilslutningstype Cementeret