Få mere at vide
Hamilton™ Microliter 700 cementerede autosampler-sprøjter, model 75 N
Artikelnummer. 10303381
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10303381 5μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10303381 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 87900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 DKK
    432.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.26 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-10-2026
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,014 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.013 cm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.034 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.66 cm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.048 cm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Autosampler sprøjte
Maks. Tryk 137,9 bar
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 75 N
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Til brug med (udstyr) Agilent 7670, 7671 og 7672 automatisk væskeprøveudtager, gaskromatografi autosampler
Tilslutningstype Cementeret