Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 fortynder/dispensersystem tilbehør - (BFP) sprøjter
Artikelnummer. 13346319
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Model-:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Boblefri prime
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13346319
Brand: Hamilton™ 5900040
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Sprøjten har en konisk stempelspids, der strækker sig gennem gevindafslutningen og ind i ventilen. Dette unikke design udstøder luften fra sprøjten og ventilen, hvilket reducerer antallet af påkrævede spædningscyklusser.
Tekniske data
Model- 1002 BFP
Volumen (metrisk) 2.5 mL
Til brug med (udstyr) Microlab™ 600 dispensere