Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 fortynder/dispensersystem tilbehør - (BFP) sprøjter
Beskrivelse
Sprøjten har en konisk stempelspids, der strækker sig gennem gevindafslutningen og ind i ventilen. Dette unikke design udstøder luften fra sprøjten og ventilen, hvilket reducerer antallet af påkrævede spædningscyklusser.
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | 1710 BFP |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Til brug med (udstyr) | Microlab™ 600 dispensere |