Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 fortynder/dispensersystem tilbehør - (BFP) sprøjter
Artikelnummer. 12396239
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Model-:
1001 BFP
1002 BFP
1005 BFP
1010 BFP
1701 BFP
1702 BFP
1705 BFP
1710 BFP
1725 BFP
1750 BFP
Boblefri prime
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- unitSize
12396239 250μ L 1725 BFP Hver
15142644 10μ l 1701 BFP Hver
15122644 50μ l 1705 BFP Hver
12638473 100μ l 1710 BFP Hver
15132644 25μ L 1702 BFP Hver
15146862 25μ L 1702 BFP Hver
13478496 500 μl 1750 BFP Hver
12528126 1 ml 1001 BFP Hver
13346319 2,5 ml 1002 BFP Hver
11684133 10 ml 1010 BFP Hver
15182644 50 ml Boblefri prime Hver
15192644 25 ml Boblefri prime Hver
12316249 5 ml 1005 BFP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12396239 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 5900025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med MICROLAB 600 Diluter/Dispenser
Sprøjten har en konisk stempelspids, der strækker sig gennem gevindafslutningen og ind i ventilen. Dette unikke design udstøder luften fra sprøjten og ventilen, hvilket reducerer antallet af påkrævede spædningscyklusser.
Tekniske data
Model- 1725 BFP
Volumen (metrisk) 250μ L
Til brug med (udstyr) Microlab™ 600 dispensere