Få mere at vide
Hamilton™ Microlab™ 600 fortynder/dispensersystem tilbehør - (BFP) sprøjter
Beskrivelse
Sprøjten har en konisk stempelspids, der strækker sig gennem gevindafslutningen og ind i ventilen. Dette unikke design udstøder luften fra sprøjten og ventilen, hvilket reducerer antallet af påkrævede spædningscyklusser.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Nålemåler | No Needle Included |
| Produkttype | Gastight Syringe |
| Model- | 1010 BFP |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Til brug med (udstyr) | Microlab™ 600 dispensere |
| Tilslutningstype | Bubble Free Prime |
| Uddannet | Yes |