Få mere at vide
Hamilton™ Microlab 300 tilbehør til pipetteringssystem
Type:
Controller
Controller Cable
Hand Probe Assembly
O-ringsæt (til håndsondesamling)
Slangesæt (til håndsonde)
Thumb Screw (for Drive Unit only)
User Manual
Valve Assembly
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Controller |
| Til brug med (udstyr) | Microlab™ 300 pipetteting system |
| Inkluderer | Controller cable and SD card, color touch screen |
| Spænding | 24 VDC |
| Strømstyrke | 2.5 A |