Få mere at vide
Hamilton™ Micro Pipet Engangsspidser
Artikelnummer. 11512984
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Mikrosprøjtepipet model 701
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11512984 Mikrosprøjtepipet model 701 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11512984 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 84255
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Mikrosprøjtepipetter har en speciel 3/4'' elektrotilspidset nål til nem fastgørelse af PTFE-spidser
  • Engangs PTFE-spidser, der skal bruges sammen med mikrosprøjtepipetten (13-684-112A)
  • Prøven fugter kun PTFE-engangsspidser, hvilket eliminerer prøvekrydskontaminering
  • Fjederbelastet stempel og justerbare stop sikrer fremragende reproducerbarhed
  • Justerbart stop tillader overførsel af prøver fra 0,2 til 3 μL
Tekniske data
Materiale PTFE
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 0,2 til 3μ L
Til brug med (udstyr) Mikrosprøjtepipet model 701