Få mere at vide
Hamilton™ Metal hub sideportnåle (Luer Lock)
Beskrivelse
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden kerne. Tilgængelige målere: 26-10
Seks nåle pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Forniklet messing (nav), Rustfrit stål |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,013 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.34 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.64 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Længde (metrisk) nål | 51 mm |
| Vis mere |