Få mere at vide
Hamilton™ Metal hub sideportnåle (Luer Lock)
Artikelnummer. 11570082
Nålemåler:
18 G
20 g
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 g
26 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 11570082
Brand: Hamilton™ 772905
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Metalnav (nikkelbelagt messing) nåle kan bruges med TLL-sprøjter og LT- eller TLL-stik. Nåle er 304 rustfrit stål (sst.). Standard nålængde er 2 tommer. (51 mm). Brugerdefinerede nålængder og spidsstile er tilgængelige.
Metal Hub-kompatible sprøjteafslutninger
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger. Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 mL og større sprøjter. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden kerne. Tilgængelige målere: 26-10
    /li>
    Seks nåle pr. pakke.
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Forniklet messing (nav), Rustfrit stål
    Nålemåler 24 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,012 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,022 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.31 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 0.57 mm
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Erstatningsnål
    Nålespids stil Kegle med sideport
    Til brug med (udstyr) TLL-sprøjter og LT- eller TLL-konnektorer